missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKG drug G1, MedChemExpress

Código de producto. 16427317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16427317 5 mg 5 miligramos
16474598 10 mg 10 miligramos
16470897 50 mg 50 miligramos
16465446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16427317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112197

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.

PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PKG drug G1
Forma física Solid
CAS 374703-78-3
Color Reddish Brown
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N3OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 103 mg/mL (400.30 mM)
SMILES O=C(/C(N1)=C/C2=C(C)NC3=C2C=CC=C3)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 257.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.31
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.