missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PKC Alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7227688 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17791269 20 μL 20 microlitros
17619856 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17791269

Marca: Proteintech CL4882199120UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PKC Alpha Polyclonal antibody apecifically detetects PKC Alpha antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Flow Cytometry.

Especificaciones

Antígeno PKC Alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen AK055431
Símbolos de los genes PRKCA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PKC Alpha fusion protein Ag17275
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5578
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.