missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PKC Alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescrizione
PKC Alpha Polyclonal antibody apecifically detetects PKC Alpha antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
| Antígeno | PKC Alpha |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1000 ug/mL |
| Conjugado | CoraLite 488 |
| Formulación | PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
| N.º de referencia del gen | AK055431 |
| Símbolos de los genes | PRKCA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | PKC Alpha fusion protein Ag17275 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?