Learn More
PKC Alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17619856 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17619856 100 μL 100 microlitros
17791269 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17619856
Marca: Proteintech CL48821991100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
PKC Alpha Polyclonal antibody apecifically detetects PKC Alpha antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Antígeno PKC Alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen AK055431
Símbolos de los genes PRKCA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PKC Alpha fusion protein Ag17275
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5578
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG