Especificaciones
| Velocidad motor | 30/36 L/min. |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 165 mm |
| Modelo | PK 2 DC |
| Vataje | 120 w |
| Peso (métrico) | 8 kg |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 170 mm |
| Anchura global (métrico) | 330 mm |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de paletas giratorias |
| Mostrar más |