Learn More
PJA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207678 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16857624 20 μL 20 microlitros
16847624 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16857624
Marca: Proteintech 176871AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Has E2-dependent E3 ubiquitin-protein ligase activity. Ubiquitinates MAGED1 antigen leading to its subsequent degradation by proteasome. May be involved in protein sorting.
Especificaciones
Antígeno PJA1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PJA1
N.º de referencia del gen O55176, Q8NG27
Alias de gen PJA1, praja ring finger 1, Praja1, RING finger protein 70, RNF70
Símbolos de los genes Pja1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PJA1 Fusion Protein Ag11820
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18744, 64219, 683077
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG