Learn More
PIWIL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15375261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15375261 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15375261
Marca: Invitrogen PA534341
PIWIL2 Polyclonal Antibody
PIWIL2 Polyclonal Antibody for IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PIWIL2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Piwil2
N.º de referencia del gen Q8TC59
Alias de gen 80kDa PIWIL2 short isoform; cancer/testis antigen 80; CT80; HILI; mili; Miwi like; Miwi likw; piwi like homolog 2; piwi like RNA-mediated gene silencing 2; PIWIL1L; Piwil2; PIWI-L2; piwil2-like protein; piwi-like 2; piwi-like homolog 2; piwi-like protein 2; piwi-like RNA-mediated gene silencing 2; testicular tissue protein Li 141
Símbolos de los genes Piwil2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 14 amino acid synthetic peptide near the center of human PIWI-L2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55124
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG