Learn More
Pivmecillinam hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16408638
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16408638 10 mg 10 miligramos
16478466 100 mg 100 miligramos
16464497 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16408638
Marca: Medchem Express HYB0810A
MedChemExpress Pivmecillinam hydrochloride (FL-1039 hydrochloride) is an orally active prodrug of mecillinam, an extended-spectrum penicillin antibiotic.
Pivmecillinam hydrochloride (FL-1039 hydrochloride) is an orally active prodrug of mecillinam, an extended-spectrum penicillin antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivmecillinam hydrochloride
Forma física Solid
CAS 32887-03-9
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H34ClN3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FL-1039 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (210.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (71.42 mM)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2/N=C/N3CCCCCC3)N1C2=O)OCOC(C(C)(C)C)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 476.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.03
Porcentaje de pureza 98.0%