missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PITPNC1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30148617 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30148617 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP297834CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PITPNC1 Polyclonal antibody specifically detects PITPNC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PITPNC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen cytoplasmic phosphatidylinositol transfer protein 1, Mammalian rdgB homolog beta, M-rdgB beta, MrdgBbeta, phosphatidylinositol transfer protein, cytoplasmic 1, RDGBB, RDGBB1, rdgBbeta, RDGB-BETA, retinal degeneration B beta 1, Retinal degeneration B homolog beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PITPNC1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26207
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.