missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PITPNB Monoclonal Antibody (OTI5D11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200019124
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17511504 30 μL 30 microlitros
17591494 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17511504 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809354S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PITPNB Monoclonal antibody specifically detects PITPNB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno PITPNB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PITPNB
N.º de referencia del gen P48739
Alias de gen phosphatidylinositol transfer protein beta; phosphatidylinositol transfer protein beta isoform; phosphatidylinositol transfer protein, beta; phosphotidylinositol transfer protein, beta; Pitp beta; PI-TP beta; PI-TP-beta; Pitpnb; ptdIns transfer protein beta; PtdInsTP; ptdInsTP beta; VIB1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PITPNB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23760
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.