Learn More
Pitofenone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16487097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487097 5 mg 5 miligramos
16485276 100 mg 100 miligramos
16470697 50 mg 50 miligramos
16444378 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16487097
Marca: Medchem Express HY110389
MedChemExpress Pitofenone hydrochloride, a spasmolytic compound, inhibits the acetylcholinesterase (AChE) activity from bovine erythrocytes and from electric eel with Kis of 36 and 45 μM, respectively.
Pitofenone hydrochloride, a spasmolytic compound, inhibits the acetylcholinesterase (AChE) activity from bovine erythrocytes and from electric eel with Kis of 36 and 45 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pitofenone hydrochloride
CAS 1248-42-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26ClNO4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (247.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (206.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl[H].O=C(C1=CC=C(C=C1)OCCN2CCCCC2)C3=C(C=CC=C3)C(OC)=O
Peso molecular (g/mol) 403.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.9
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation