Learn More
Caframo™ Hélices de hoja inclinada, solo hoja
Descripción
- Acero inoxidable 316L electropulido
- Acero inoxidable 316L químicamente inerte y resistente a la corrosión
- Para cizallamiento bajo, alta capacidad de bombeo de arriba a abajo
- Ampliación de la ventaja si la hélice se utiliza en la producción
Información de órdenes
Los ejes se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 3,8 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de hélice Caframo™ |
| Incluye | 8 mm de calibre, tornillo de ajuste |
| Tipo | Hélice de hoja inclinada, flujo axial. |
| Material | Electropolished Stainless Steel (316L) |