missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11581013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11581013 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11581013

Marca: Invitrogen PA124436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-24436 detects PIT1/POU1F1 in human, mouse, rat, and canine samples. PA1-24436 has been successfully used in Western blot and immunohistochemistry (paraffin) procedures. The PA1-24436 immunogen is a synthetic peptide region of human POU1F1. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. For short-term storage (1-2 weeks), product can be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store product at -20° C or below, avioiding multiple freeze-thaw cycles.

PIT1 is a pituitary-specific transcription factor responsible for pituitary development and hormone expression in mammals and is a member of the POU family of transcription factors that regulate mammalian development. The POU family is so named because the first 3 members identified were PIT1 and OCT1 of mammals, and Unc-86 of C. elegans . PIT1 contains 2 protein domains, termed POU-specific and POU-homeo, which are both necessary for high affinity DNA binding on genes encoding growth hormone and prolactin. PIT1 is also important for regulation of the genes encoding prolactin and thyroid-stimulating hormone beta subunit by thyrotropin-releasing hormone and cyclic AMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIT1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica POU1F1
N.º de referencia del gen Q9TTI7, P28069, Q00286, P10037
Alias de gen POU1F1
Símbolos de los genes POU1F1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide region of human POU1F1
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18736, 25517, 403753, 5449
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.