missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirozadil, MedChemExpress

Código de producto. 16482526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482526 25 mg 25 miligramos
16495537 5 mg 5 miligramos
16462798 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482526

Marca: Medchem Express HY100144

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pirozadil is a hypolipidemic agent.

Pirozadil is a hypolipidemic agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pirozadil
CAS 54110-25-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29NO10
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (118.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC(COC(C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)=N1)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 527.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.52
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.