missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirodavir, MedChemExpress

Código de producto. 16465858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465858 10 mg 10 miligramos
16472007 50 mg 50 miligramos
16408517 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465858

Marca: Medchem Express HY13784

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pirodavir is a potent, broad-spectrum picornavirus inhibitor, and is highly active against both group A and group B rhinovirus serotypes. Pirodavir is very potent in a virus yield reduction assay (IC90=2.3 nM).

Pirodavir is a potent, broad-spectrum picornavirus inhibitor, and is highly active against both group A and group B rhinovirus serotypes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pirodavir
CAS 124436-59-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo R77975
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(OCCC2CCN(C3=NN=C(C)C=C3)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 369.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.46
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.