missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirinixic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16459865
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16459865 250 mg 250 miligramos
16477248 10 mg 10 miligramos
16467216 100 mg 100 miligramos
16443267 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16459865 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16995

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pirinixic acid (Wy-14643) is a potent agonist of PPARα, with EC50s of 0.63 μM, 32 μM for murine PPARα and PPARγ, and 5.0 μM, 60 μM, 35 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.

Pirinixic acid (Wy-14643) is a potent agonist of PPARα, with EC50s of 0.63 μM, 32 μM for murine PPARα and PPARγ, and 5.0 μM, 60 μM, 35 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pirinixic acid
Forma física Powder
CAS 50892-23-4
Color Off-White
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14ClN3O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Wy-14643
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (308.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)CSC1=NC(NC2=CC=CC(C)=C2C)=CC(Cl)=N1
Peso molecular (g/mol) 323.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.