missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirfenidone, MedChemExpress

Código de producto. p-200096805
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16442196 500 mg 500 miligramos
16432259 1 g 1 g
16418416 100 mg 100 miligramos
16451038 5 g 5 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16442196

Marca: Medchem Express HYB0673

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pirfenidone (AMR69) is an antifibrotic agent that attenuates CCL2 and CCL12 production in fibrocyte cells. Pirfenidone has growth-inhibitory effect and reduces TGF-β2 protein levels in human glioma cell lines. Pirfenidone also has anti-inflammatory activities.

Pirfenidone (AMR69) is an antifibrotic agent that attenuates CCL2 and CCL12 production in fibrocyte cells. Pirfenidone has growth-inhibitory effect and reduces TGF-β2 protein levels in human glioma cell lines. Pirfenidone also has anti-inflammatory activities.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pirfenidone
Forma física Powder
CAS 53179-13-8
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AMR69
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (539.90 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (90.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C)=CN1C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 185.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.