missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIR-B Antibody (326414), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB2754MFV450
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PIR-B Monoclonal antibody specifically detects PIR-B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| PIR-B | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 11025 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 326414 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD85a, HL9, ILT5, ILT-5, leukocyte immunoglobulin like receptor B3, LILRA6, LILRB3, LIR3, LIR-3, PIRB, PIR-B | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PIR-B, Gly24-Gly635, Accession # AAH26937 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido