Learn More
Hirschmann™ Pipetting Pliers
Código de producto. 30090423
Change view
Click to view available options
:
Pliers
Código de producto.
30090423 Pliers
1 options
Código de producto. 30090423 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9660101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For the secure holding of disposable end-to-end micropipettes.
  • Especially suitable for the so-called Delbruck method, because contamination caused by direct finger contact with the outside of the capillary is avoided
  • Spreading to the reagent with falsification of analysis is reliably prevented
  • Provided in packs of 10
Especificaciones
Tipo Pliers/Tongs
Para utilizar con (aplicación) Secure holding of micropipettes
Cantidad 10/Pk.