Learn More
VistaLab™ Technologies Boquillas de pipeteador
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipettes |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | De 100 a 200 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Modelo electrónico de un solo canal de 2 a 125 µl, modelo ajustable de 5 a 250 µl y de 20 a 200 µl, modelos fijos de 21 a 200 µl |
| Incluye | Filtro de barrera de aerosol/líquido interno |
| Cantidad | 10/caja |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Altura (imperial) | 1 in |