Learn More
VistaLab™ Technologies Boquillas de pipeteador
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Pipettes |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Macropipeta de 100 a 5000 µl |
| Cantidad | 2/caja |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Anchura (imperial) | 3 in |
| Altura (imperial) | 1 in |