Learn More
VITLAB™ Pipeteadores
Código de producto. 10489382
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pipetas de 2 ml, pipetas de vidrio y plástico
Pipetas de hasta 10 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10489382 Pipetas de hasta 10 mL -
16513642 Pipetas de 2 ml, pipetas de vidrio y plástico paquete de 10
10644222 Pipetas de 2 ml, pipetas de vidrio y plástico 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10489382 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 104099
Mida el volumen de líquidos utilizando los filtros de pipetas Vitlab™. Estos filtros extraen líquido en la pipeta.
  • El lento giro de las ruedas del actuador aspira el líquido en la pipeta
  • Cuando se presiona la válvula de purga de aire se vacía automáticamente la pipeta sin devolver el pistón
  • Colores verde, rojo y azul disponibles
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Pipetas de hasta 10 mL