Learn More
Cole Parmer Perilla de pipeta
Código de producto. 11790299 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
:
25 mL
Código de producto.
11790299 25 mL
1 options
Código de producto. 11790299
Marca: Cole Parmer 2482060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La perilla de pipeta Cole Parmer es resistente, reutilizable y fácil de usar.
  • Fabricada con caucho natural y silicona
  • Puede utilizarse con pipetas Pasteur, serológicas, volumétricas y otras pipetas estándar
  • La junta de silicona agarra el vidrio firmemente y lo protege
Especificaciones
Material Caucho, silicona
Esterilidad No estériles
Volumen (métrico) 25 mL