Learn More
Integra Biosciences™ PIPETBOY™ Pro
Descripción
- Muy ligero: 190 gramos
- Codificación de colores: Cinco colores disponibles
- La velocidad se puede ajustar de forma continua a través de la ruedecilla
- El LED rojo indica cuándo es necesario cargar la batería
- Diseño ergonómico: siguiendo las recomendaciones de la ergonomía de la forma de la mano
- El LED integrado proporciona una iluminación óptima del área alrededor de la pipeta, lo que garantiza un pipeteo preciso y evita la fatiga visual
- fabricado con los más altos estándares de calidad y, por lo tanto, se ofrece con una garantía extendida de 3 años disponible al registrarse
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Velocidad de dispensación | De 2 a 12 ml/s |
| Tipo | Pipeteador |
| Para utilizar con (equipo) | Pipetas de plástico y vidrio con volúmenes de 1 a 100 ml |
| Incluye | Luz LED integrada, filtro de repuesto de 0,456 μm (filtro de 0,2 μm disponible por separado), 2 baterías, adaptador de red |
| Peso (métrico) | 190 g |