Learn More
Integra Biosciences™ piezas de reemplazo del pipeteador Pipetboy acu 2: Montaje de la pipeta
Click to view available options
:
Caucho
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pieza de repuesto |
| Material | Caucho |
| Tipo | Soporte de pipetas para sujetar la pipeta en el módulo estéril |
| Volumen (métrico) | 1 ml - 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Controlador de pipetas integra Pipetboy acu 2 |