Learn More
ratiolab™ Pipet Tips
Código de producto. 15110386
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,5 a 20 μL
De 1 a 200 μL
De 1 a 250 μL
De 100 a 1000 μL
De 100 a 1200 μL
De 500 a 2500 μL
Envase:
Bolsa
MultiRack
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 600
paquete de 960
Código de producto. 15110386
Marca: ratiolab™ 2553172
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pipet tips for all commercially available manual or electronic, single or multichannel pipets.
  • Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
  • High transparency due to high quality surfaces
  • Minimal residual wetting due to the controlled quality of raw materials
  • High volume accuracy due to precise tip orifice
  • Together with specially developed Multirack, these make pipetting much simpler and safer in the most sensitive applications
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 20 μL
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase MultiRack
Cantidad 10 x 96 Tips/Pk.