Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color amarillo
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| filtradas por | Non-filtered |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | Tip-Stack, 10 x 96 puntas |
| Código de color | Amarillo |
| Mostrar más |