Learn More
ratiolab™ Pipet Tips
Código de producto. 10140843
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,5 a 20 μL
De 1 a 200 μL
De 1 a 250 μL
De 100 a 1000 μL
De 100 a 1200 μL
De 500 a 2500 μL
Envase:
Bolsa
MultiRack
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 600
paquete de 960
Código de producto. Color Esterilidad Volumen (métrico) Envase unitSize
10140843 Transparente No estéril De 100 a 1000 μL Bolsa paquete de 1000
15110386 Transparente Estéril De 0,5 a 20 μL MultiRack paquete de 960
12366412 Transparente Estéril De 0,1 a 10 μL MultiRack paquete de 960
10432311 Transparente No estéril De 0,1 a 10 μL Bolsa paquete de 1000
15472580 Transparente No estéril De 500 a 2500 μL Bolsa paquete de 250
10737294 Transparente No estéril De 1 a 200 μL Bolsa paquete de 1000
11303310 Transparente No estéril De 1 a 250 μL Bolsa paquete de 1000
10564605 Azul Estéril De 100 a 1200 μL MultiRack paquete de 600
10458504 Azul No estéril De 100 a 1200 μL MultiRack paquete de 600
12344673 Amarillo Estéril De 1 a 200 μL MultiRack paquete de 960
16224822 Amarillo No estéril De 1 a 250 μL MultiRack paquete de 960
11 options
Código de producto. 10140843
Marca: ratiolab™ 2500130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipet tips for all commercially available manual or electronic, single or multichannel pipets.
  • Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
  • High transparency due to high quality surfaces
  • Minimal residual wetting due to the controlled quality of raw materials
  • High volume accuracy due to precise tip orifice
  • Together with specially developed Multirack, these make pipetting much simpler and safer in the most sensitive applications
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μL
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase Bolsa
Cantidad 1000 Tips