Learn More
Kimble Chase™ Pipeta
Descripción
Pipeta graduada de punta ancha
• Pipeta de punta ancha
• Pipeta de punta ancha
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1044 compliant. |
| Descripción | Fill Volume: 2mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | For dispensing viscous liquids and suspensions |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 12 Pieces |
| Estilo de punta | Wide |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Tipo | Pipeta |