Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PIPES |
| CAS | 5625-37-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C8H18N2O6S2 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Sinónimo | pipes, 1,4-piperazinediethanesulfonic acid, piperazine-n,n'-bis 2-ethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanesulfonic acid, 1,4-piperazinebis ethanesulfonic acid, unii-g502h79v6l, 2-4-2-sulfoethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, piperazine-1,4-bis 2-ethanesulfonic acid, 1,4-piperazine-diethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl bis ethanesulphonic acid |
| Clave InChI | IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 302.36 |
| Mostrar más |