missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piperoxan hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16483188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483188 10 mg 10 miligramos
16489736 50 mg 50 miligramos
16410046 2 mg 2 miligramos
16405927 5 mg 5 miligramos
16404476 100 mg 100 miligramos
16402666 25 mg 25 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483188

Marca: Medchem Express HY100850

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.

Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Piperoxan hydrochloride
CAS 135-87-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20ClNO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benodaine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (185.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (114.91 mM)
SMILES [H]Cl.N1(CC2OC3=CC=CC=C3OC2)CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 269.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.77
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.