missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piperine, MedChemExpress

Código de producto. 16492499
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16492499 1 g 1 g
16451318 5 g 5 g
16411496 200 mg 200 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16492499

Marca: Medchem Express HYN0144

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.

Piperine, a natural alkaloid isolated from Piper nigrum L, inhibits P-glycoprotein and CYP3A4 activities with an IC50 value of 61.94±0.054 μg/mL in HeLa cell.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Piperine
CAS 94-62-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo Bioperine 1-Piperoylpiperidine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (175.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCC1)/C=C/C=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2
Peso molecular (g/mol) 285.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.34
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.