Learn More
Piperina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10036082 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10036082 25 g Frasco de vidrio 25 g
10367462 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10036082
Marca: Thermo Scientific Acros 381450250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-62-2
Fórmula molecular C17H19NO3
Peso molecular (g/mol) 285.34
Número MDL MFCD00005839
Clave InChI MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Sinónimo piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
Nombre IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-il)-1-piperidin-1-ilpenta-2,4-dien-1-ona
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperine
Punto de fusión 128.0°C to 132.0°C
Color Tostado a blanco o amarillo tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 7584
Información de solubilidad Solubility in water: 40 mg/l (18°C). Other solubilities: 1g/15mL alcohol - 1g/1.7mL chloroform, 1g/36mL ether, soluble in benzene and acetic acid, practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.