Learn More
Piperidina, ≥99,5 %, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
450 mL
Tamaño de la unidad:
450 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperidine |
| Densidad | 0.862g/mL at 20°C |
| Temperatura de inflamación | 16°C (60.8°F) |
| Cantidad | 450 mL |
| Número UN | UN2401 |
| Beilstein | 102438 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.15g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- piperidine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: piperidine