Learn More
Hidroyoduro de piperidina-1-carboximidamida, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10055132 1 g 1 g
10649905 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10055132
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM00642DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 102392-91-6
Fórmula molecular C6H14IN3
Peso molecular (g/mol) 255.103
Clave InChI MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
Nombre IUPAC piperidina-1-carboximidamida;hidroyoduro
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1
Porcentaje de pureza 97%