Learn More
Piperazina, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467317
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467317 2.5 kg 2500 g
11447317 100 g 100 g
11457317 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15049.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Piperazine acts as an intermediate for pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants. It is used as a raw material in the manufacture of plastics, polyamide resins, urethane and brake fluid. It is also used for carbondioxide and hydrogen sulfide gas scrubbing mediums. Furthermore, it serves as an epoxy curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piperazina actúa como intermediario para productos farmacéuticos, polímeros, colorantes, inhibidores de corrosión, aceleradores de caucho y surfactantes. Se utiliza como materia prima en la fabricación de plásticos, resinas de poliamida, uretano y líquido de frenos. También se utiliza para medios de depuración de gas de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Además, sirve como un agente endurecedor epoxi.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo, glicerol, glicoles y alcohol. Ligeramente soluble en benceno y heptano. Insoluble en éter.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Higroscópico. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-85-0
Fórmula molecular C4H10N2
Peso molecular (g/mol) 86.14
Número MDL MFCD00005953
Clave InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nombre IUPAC piperazina
SMILES C1CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 108°C to 113°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 88°C
Cantidad 2.5 kg
Número UN UN2579
Beilstein 102555
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7464
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,chloroform,glycerol,glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14
Porcentaje de pureza 99%