Learn More
Piperazina, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-185413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
10785611 100 g 100 g
10605572 500 g 500 g
10115493 2.5 kg 2.50 Kg
15214634 10 kg 10 Kg
4 options
Código de producto. 10785611
Marca: Thermo Scientific Acros 131291000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-85-0
Fórmula molecular C4H10N2
Peso molecular (g/mol) 86.14
Número MDL MFCD00005953
Clave InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nombre IUPAC piperazina
SMILES C1CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine
Nombre de nota anhydrous, 99%
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 146.0°C to 148.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Índice Merck 15,7576
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.