Learn More
Sal sódica con piperacilina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413652 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413652 1 g 1 g
11433652 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413652 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215626801
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS 59703-84-3
Fórmula molecular C23H26N5NaO7S
Peso molecular (g/mol) 539.54
Número MDL MFCD00917471
Clave InChI WCMIIGXFCMNQDS-QMJSIVKPSA-M
Sinónimo Sodium Piperacillin, Pipracil
PubChem CID 23666879
ChEBI CHEBI:8233
SMILES [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperacillin Sodium Salt
Tipo Piperacillin Sodium Salt
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC sodio;(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonilo)amino]-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.5
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • piperacillin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: pipperacillin sodiumsalt