Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías sobre tarjeta
Descripción
- Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
- Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
- Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379 |
| Descripción | Blanco/verde |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Sensible a la presión |
| Color | Blanca |
| Formato | Card |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Marcador de tubería |
| Mostrar texto | Agua caliente |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Etiquetas por hoja | 5 |
| Mostrar más |