Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías sobre tarjeta
Código de producto. 12529747
Change view
Click to view available options
Mostrar texto:
Agua caliente
Agua desionizada
Agua fría
Aire comprimido
CO2
Entrada de
Fuel
Helio
Color:
Blanca
Blanco
Negra
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Mostrar texto Color unitSize
12529747 Agua desionizada Blanco paquete de 5
12589737 CO2 Negra paquete de 5
12559737 Aire comprimido Blanco paquete de 5
12579737 Fuel Blanco paquete de 5
12599737 Helio Negro paquete de 5
12569747 Agua caliente Blanca paquete de 5
12509747 Entrada de Negra paquete de 5
12559747 Agua fría Blanca paquete de 5
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12529747
Marca: Brady™ N003288
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
  • Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
  • Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
  • Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Specifica
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379
Descripción Blanco/verde
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Blanco
Formato Card
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Agua desionizada
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
Etiquetas por hoja 5
Idiomas French
N.° por paquete 5 Markers/Card
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0.0049 in.
Grosor (métrico) 0.124 mm
Anchura (imperial) 5.91 in.
Anchura (métrico) 150 mm
Altura (imperial) 0.47 in.
Altura (métrico) 12 mm
Alternate Part Number EAUDÉIONISÉE150X12CARD-T1-P16
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.