Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías sobre tarjeta
Código de producto. 12509747
Change view
Click to view available options
Mostrar texto:
Agua caliente
Agua desionizada
Agua fría
Aire comprimido
CO2
Entrada de
Fuel
Helio
Color:
Blanca
Blanco
Negra
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Mostrar texto Color unitSize
12509747 Entrada de Negra paquete de 5
12589737 CO2 Negra paquete de 5
12559737 Aire comprimido Blanco paquete de 5
12579737 Fuel Blanco paquete de 5
12599737 Helio Negro paquete de 5
12569747 Agua caliente Blanca paquete de 5
12529747 Agua desionizada Blanco paquete de 5
12559747 Agua fría Blanca paquete de 5
8 options
Código de producto. 12509747
Marca: Brady™ N002258
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
  • Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
  • Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
  • Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379
Descripción Negro/amarillo
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Sensible a la presión
Color Negra
Formato Card
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Entrada de
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
Etiquetas por hoja 5
Idiomas French
N.° por paquete 5 Markers/Card
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0.0049 in.
Grosor (métrico) 0.124 mm
Anchura (imperial) 5.91 in.
Anchura (métrico) 150 mm
Altura (imperial) 0.47 in.
Altura (métrico) 12 mm
Alternate Part Number AZOTE150X12CARD-T1-P15