Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías (con soporte para agua)
Descripción
- Marcadores de conductos
- Marcadores de tuberías para agua
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE |
| Descripción | Pipe Markers - Eau glacée |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White on Green |
| Acabado | Gloss |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Marcador de tubería |
| Mostrar texto | Agua enfriada |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Etiquetas por hoja | 4 |
| Mostrar más |