Learn More
SymLine™ Piezas de conexión de tuberías
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 3 x GL25 (m) |
| Color del tapón | Negro |
| Diseñar | Colector |
| Longitud (métrico) | 68,25 mm |
| Incluye | Colector con 2 orificios de fijación |
| Material de revestimiento | HDPE-EC |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión |
| Diámetro interior (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Conexión para el sistema de tuberías |