Learn More
SymLine™ Piezas de conexión de tuberías
Código de producto. 15813432
Click to view available options
Tamaño del tapón:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
32 mm (f)
3 x GL25 (m)
De 32 mm (f) a GL25 (m)
De 32 mm (f) a 32 mm (m)
Incluye:
Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada
Colector con 2 orificios de fijación
Extensión de tubo
Diseñar:
Angular
Codo
Colector
Curvados
Pieza en T
Recto
Longitud (métrico):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
Código de producto. 15813432
Marca: SymLine™ 106458
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de tuberías SymLine proporciona la conexión con el punto central de recogida. Coloque el contenedor/recipiente de recogida allí donde lo desee: ¡el sistema de tuberías puede configurarse exactamente para adaptarse a sus necesidades!
  • Una amplia gama de conectores, derivaciones y colectores permiten conectar el sistema de tuberías con precisión las condiciones de su laboratorio
  • Especificaciones
    Tamaño del tapón 2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
    Color del tapón Negro
    Diseñar Pieza en T
    Longitud (métrico) 118 mm
    Incluye Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada
    Material de revestimiento HDPE-EC
    Para utilizar con (aplicación) Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm
    Para utilizar con (equipo) Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión
    Diámetro interior (métrico) 32 mm
    Tipo de producto Conexión para el sistema de tuberías