Learn More
SymLine™ Piezas de conexión de tuberías
Código de producto. 15514515
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
32 mm (f)
3 x GL25 (m)
De 32 mm (f) a GL25 (m)
De 32 mm (f) a 32 mm (m)
Incluye:
Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada
Colector con 2 orificios de fijación
Extensión de tubo
Diseñar:
Angular
Codo
Colector
Curvados
Pieza en T
Recto
Longitud (métrico):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Incluye Diseñar Longitud (métrico) unitSize
15514515 32 mm (f) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Recto 118 mm cada uno
10233090 De 32 mm (f) a 32 mm (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Angular 150 mm cada uno
10754432 De 32 mm (f) a 32 mm (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Angular 500 mm cada uno
14746901 De 32 mm (f) a 32 mm (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Curvados 90 mm cada uno
15367439 De 32 mm (f) a GL25 (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Curvados 90 mm cada uno
15813432 2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Pieza en T 118 mm cada uno
13528840 3 x 32 mm (f) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Pieza en T 118 mm cada uno
15844435 3 x GL25 (m) Colector con 2 orificios de fijación Colector 68,25 mm cada uno
15803432 De 32 mm (f) a GL25 (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Codo 75,5 mm cada uno
18686478 32 mm (f) Extensión de tubo Recto 1200 mm 1 hoja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15514515 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 106427
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de tuberías SymLine proporciona la conexión con el punto central de recogida. Coloque el contenedor/recipiente de recogida allí donde lo desee: ¡el sistema de tuberías puede configurarse exactamente para adaptarse a sus necesidades!
  • Una amplia gama de conectores, derivaciones y colectores permiten conectar el sistema de tuberías con precisión las condiciones de su laboratorio
  • Especificaciones
    Tamaño del tapón 32 mm (f)
    Color del tapón Negro
    Diseñar Recto
    Longitud (métrico) 118 mm
    Incluye Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada
    Material de revestimiento HDPE-EC
    Para utilizar con (aplicación) Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm
    Para utilizar con (equipo) Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión
    Diámetro interior (métrico) 32 mm
    Tipo de producto Conexión para el sistema de tuberías