Learn More
SymLine™ Piezas de conexión de tuberías
Click to view available options
Tamaño del tapón:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
32 mm (f)
3 x GL25 (m)
De 32 mm (f) a GL25 (m)
De 32 mm (f) a 32 mm (m)
Incluye:
Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada
Colector con 2 orificios de fijación
Extensión de tubo
Diseñar:
Angular
Codo
Colector
Curvados
Pieza en T
Recto
Longitud (métrico):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | De 32 mm (f) a 32 mm (m) |
| Color del tapón | Negro |
| Diseñar | Angular |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Incluye | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada |
| Material de revestimiento | HDPE-EC |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión |
| Diámetro interior (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Conexión para el sistema de tuberías |