Learn More
SymLine™ Piezas de conexión de tuberías
Código de producto. 10233090
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
32 mm (f)
3 x GL25 (m)
De 32 mm (f) a GL25 (m)
De 32 mm (f) a 32 mm (m)
Incluye:
Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada
Colector con 2 orificios de fijación
Extensión de tubo
Diseñar:
Angular
Codo
Colector
Curvados
Pieza en T
Recto
Longitud (métrico):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Incluye Diseñar Longitud (métrico) unitSize
10233090 De 32 mm (f) a 32 mm (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Angular 150 mm cada uno
15514515 32 mm (f) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Recto 118 mm cada uno
10754432 De 32 mm (f) a 32 mm (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Angular 500 mm cada uno
14746901 De 32 mm (f) a 32 mm (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Curvados 90 mm cada uno
15367439 De 32 mm (f) a GL25 (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Curvados 90 mm cada uno
15813432 2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Pieza en T 118 mm cada uno
13528840 3 x 32 mm (f) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Pieza en T 118 mm cada uno
15844435 3 x GL25 (m) Colector con 2 orificios de fijación Colector 68,25 mm cada uno
15803432 De 32 mm (f) a GL25 (m) Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada Codo 75,5 mm cada uno
18686478 32 mm (f) Extensión de tubo Recto 1200 mm 1 hoja
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10233090
Marke: SymLine™ 106430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El sistema de tuberías SymLine proporciona la conexión con el punto central de recogida. Coloque el contenedor/recipiente de recogida allí donde lo desee: ¡el sistema de tuberías puede configurarse exactamente para adaptarse a sus necesidades!
  • Una amplia gama de conectores, derivaciones y colectores permiten conectar el sistema de tuberías con precisión las condiciones de su laboratorio
  • Spezifikation
    Tamaño del tapón De 32 mm (f) a 32 mm (m)
    Color del tapón Negro
    Diseñar Angular
    Longitud (métrico) 150 mm
    Incluye Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada
    Material de revestimiento HDPE-EC
    Para utilizar con (aplicación) Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm
    Para utilizar con (equipo) Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión
    Diámetro interior (métrico) 32 mm
    Tipo de producto Conexión para el sistema de tuberías
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.