Learn More
Brady™ Cinta de bandas para tuberías
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Color morado
Gris
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad medioambiental de RoHS, directiva de la UE 2002/95/CE, aprobación CSA, con reconocimiento UL |
| Descripción | Cinta de bandas para tuberías |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Gris |
| Acabado | Satin |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Cinta de bandas para tuberías |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Mostrar más |