Learn More
Brady™ Cinta de bandas para tuberías
Código de producto. 12769864
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Color morado
Gris
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensions (LxW) Color unitSize
12769864 33 m x 100 mm Gris 1 rollo
12769854 33 m x 100 mm Negro 1 rollo
12799864 33 m x 100 mm Verde 1 rollo
12799854 33 m x 100 mm Azul 1 rollo
12729874 33 m x 100 mm Naranja 1 rollo
12789874 33 m x 100 mm Rojo 1 rollo
12759874 33 m x 100 mm Color morado 1 rollo
12719884 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12779854 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12709864 33 m x 25 mm Azul 1 rollo
12709874 33 m x 25 mm Verde 1 rollo
12779864 33 m x 25 mm Gris 1 rollo
12739874 33 m x 25 mm Naranja 1 rollo
12799874 33 m x 25 mm Rojo 1 rollo
12729884 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12769874 33 m x 25 mm Color morado 1 rollo
12789854 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12719864 33 m x 50 mm Azul 1 rollo
12719874 33 m x 50 mm Verde 1 rollo
12789864 33 m x 50 mm Gris 1 rollo
12709884 33 m x 50 mm Rojo 1 rollo
12739884 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
12749874 33 m x 50 mm Naranja 1 rollo
12779874 33 m x 50 mm Color morado 1 rollo
12769884 33 m x 50 mm Amarillo 1 rollo
25 options
Código de producto. 12769864
Marca: Brady™ 275231
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de RoHS, directiva de la UE 2002/95/CE, aprobación CSA, con reconocimiento UL
Descripción Cinta de bandas para tuberías
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Gris
Acabado Satin
Formato Cinta
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad
N.° por paquete 1 rollo
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0,071 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm
Alternate Part Number PIPEBANDINGTAPEGREY100MMX33M