Learn More
Brady™ Cinta de bandas para tuberías
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Color morado
Gris
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Pakningsstørrelse:
1 rollo
Beskrivelse
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | Conformidad medioambiental de RoHS, directiva de la UE 2002/95/CE, aprobación CSA, con reconocimiento UL |
| Descripción | Cinta de bandas para tuberías |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Rojo |
| Acabado | Satin |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Cinta de bandas para tuberías |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion